Tisk…
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963593-1G OR963593-250MG
APOSOR963593-1GEA 21920 CZK
APOSOR963593-1G APOSOR963593-250MG
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde 95%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738688
CAS číslo: 69062-86-8