2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963516-1G
OR963516-5G
APOSOR963516-1GEA
1990
CZK
APOSOR963516-1G
APOSOR963516-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 97%
2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114867 CAS číslo: 6729-50-6 |