Tisk…
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963473-1G OR963473-5G
APOSOR963473-1GEA 3540 CZK
APOSOR963473-1G APOSOR963473-5G
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₃
Bod varu: 410 °C
Bod tání: 177…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460972
CAS číslo: 99337-98-1