Tisk…
2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963445-1G OR963445-250MG
APOSOR963445-1GEA 9720 CZK
APOSOR963445-1G APOSOR963445-250MG
2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile 95%
2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₇N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12068354
CAS číslo: 1159822-29-3