Tisk…
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963325-1G OR963325-5G
APOSOR963325-1GEA 5200 CZK
APOSOR963325-1G APOSOR963325-5G
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01662416
CAS číslo: 57544-34-0