2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963015-1G
OR963015-250MG
APOSOR963015-1GEA
16340
CZK
APOSOR963015-1G
APOSOR963015-250MG
2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid 95%
2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid
Vzorec:
C₆H₆ClN₃O₂ MW: 187,584 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12068353 CAS číslo: 1159822-45-3 |