Tisk…
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962962-10G OR962962-1G OR962962-5G
APOSOR962962-10GEA 50590 CZK
APOSOR962962-10G APOSOR962962-1G APOSOR962962-5G
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₇ClO₂
MW: 134.561 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16661183
CAS číslo: 35207-70-6