Tisk…
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962933-1G OR962933-250MG
APOSOR962933-1GEA 9720 CZK
APOSOR962933-1G APOSOR962933-250MG
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone 95%
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123.152 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19219386
CAS číslo: 6115-72-6