Tisk…
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962930-1G OR962930-5G
APOSOR962930-1GEA 1330 CZK
APOSOR962930-1G APOSOR962930-5G
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 96%
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₆H₅N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17018685
CAS číslo: 27058-54-4