Tisk…
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962926-100G OR962926-25G OR962926-5G
APOSOR962926-100GEA 17990 CZK
APOSOR962926-100G APOSOR962926-25G APOSOR962926-5G
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16877751
CAS číslo: 62819-95-8