Tisk…
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962902-1G OR962902-5G
APOSOR962902-1GEA 7050 CZK
APOSOR962902-1G APOSOR962902-5G
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 98%
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.226 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12407284
CAS číslo: 79655-96-2