Tisk…
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962889-1G OR962889-5G
APOSOR962889-1GEA 7050 CZK
APOSOR962889-1G APOSOR962889-5G
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 97%
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188.022 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870743
CAS číslo: 10168-58-8