2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962887-1G
OR962887-5G
APOSOR962887-1GEA
3770
CZK
APOSOR962887-1G
APOSOR962887-5G
2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol
Vzorec:
C₉H₁₁ClO MW: 170,636 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11870103 CAS číslo: 3670-15-3 |