Tisk…
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962884-1G OR962884-250MG
APOSOR962884-1GEA 8270 CZK
APOSOR962884-1G APOSOR962884-250MG
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870095
CAS číslo: 167758-86-3