Tisk…
4-Propoxypiperidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962881-1G OR962881-5G
APOSOR962881-1GEA 7050 CZK
APOSOR962881-1G APOSOR962881-5G
4-Propoxypiperidine hydrochloride 95%
4-Propoxypiperidine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₇NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870087
CAS číslo: 903891-77-0