(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR962877-1G
OR962877-250MG
APOSOR962877-1GEA
8670
CZK
APOSOR962877-1G
APOSOR962877-250MG
(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide 95%
(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide
Vzorec:
C₅H₆BrNS·BrH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11855809 CAS číslo: 1314707-83-9 |