Tisk…
2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962869-1G OR962869-5G
APOSOR962869-1GEA 4770 CZK
APOSOR962869-1G APOSOR962869-5G
2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline 96%
2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848953
CAS číslo: 143525-62-6