Tisk…
2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962845-1G OR962845-5G
APOSOR962845-1GEA 7050 CZK
APOSOR962845-1G APOSOR962845-5G
2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid 98%
2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid
Vzorec: C₇H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520462
CAS číslo: 189955-91-7