Tisk…
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(tert-Butylthio)aniline
OR962840-1G OR962840-5G
APOSOR962840-1GEA 2780 CZK
APOSOR962840-1G APOSOR962840-5G
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline 97%
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₅NS
MW: 181,298 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11136099
CAS číslo: 51942-41-7