Tisk…
tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR962835-1G OR962835-5G
APOSOR962835-1GEA 5630 CZK
APOSOR962835-1G APOSOR962835-5G
tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate 98%
tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate
Vzorec: C₁₃H₁₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042237
CAS číslo: 153732-25-3