Tisk…
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962808-1G OR962808-5G
APOSOR962808-1GEA 1410 CZK
APOSOR962808-1G APOSOR962808-5G
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10001542
CAS číslo: 97421-21-1