Tisk…
2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962789-1G
APOSOR962789-1GEA 1820 CZK
APOSOR962789-1G
2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
2-(Ethylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,243 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09945923
CAS číslo: 31596-87-9