2-(Cyclopentyloxy)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962786-1G
OR962786-250MG
OR962786-5G
APOSOR962786-1GEA
4300
CZK
APOSOR962786-1G
APOSOR962786-250MG
APOSOR962786-5G
2-(Cyclopentyloxy)acetic acid 95%
2-(Cyclopentyloxy)acetic acid
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ MW: 144.168 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09930082 CAS číslo: 95832-60-3 |