4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962771-1G
OR962771-5G
APOSOR962771-1GEA
7280
CZK
APOSOR962771-1G
APOSOR962771-5G
4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile 98%
4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09907643 CAS číslo: 80407-66-5 |