Tisk…
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962770-1G OR962770-5G
APOSOR962770-1GEA 7050 CZK
APOSOR962770-1G APOSOR962770-5G
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile 97%
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907639
CAS číslo: 540753-14-8