Tisk…
Isopropyl-(2-nitro-phenyl)-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962765-1G OR962765-5G
APOSOR962765-1GEA 7050 CZK
APOSOR962765-1G APOSOR962765-5G
Isopropyl-(2-nitro-phenyl)-amine 95%
Isopropyl-(2-nitro-phenyl)-amine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09862609
CAS číslo: 25186-42-9