Tisk…
2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962756-10G OR962756-1G OR962756-5G
APOSOR962756-10GEA 16870 CZK
APOSOR962756-10G APOSOR962756-1G APOSOR962756-5G
2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid 98%
2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₉NO₂
MW: 139,152 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750426
CAS číslo: 17106-13-7