Tisk…
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962735-1G OR962735-250MG
APOSOR962735-1GEA 8070 CZK
APOSOR962735-1G APOSOR962735-250MG
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09036534
CAS číslo: 152808-60-1