Tisk…
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962733-1G OR962733-5G
APOSOR962733-1GEA 1700 CZK
APOSOR962733-1G APOSOR962733-5G
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol 97%
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol
Vzorec: C₉H₁₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09031504
CAS číslo: 146514-31-0