Tisk…
2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962718-100MG OR962718-1G OR962718-250MG
APOSOR962718-100MGEA 4770 CZK
APOSOR962718-100MG APOSOR962718-1G APOSOR962718-250MG
2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione 95%
2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703146
CAS číslo: 14396-89-5