Tisk…
tert-Butyl 3-bromobenzylcarbamate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR962712-1G OR962712-25G OR962712-5G
APOSOR962712-1GEA 834 CZK
APOSOR962712-1G APOSOR962712-25G APOSOR962712-5G
tert-Butyl 3-bromobenzylcarbamate 98%
tert-Butyl 3-bromobenzylcarbamate
Vzorec: C₁₂H₁₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703139
CAS číslo: 171663-13-1