Tisk…
2-(Isopropylthio)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962705-10G OR962705-1G OR962705-5G
APOSOR962705-10GEA 4600 CZK
APOSOR962705-10G APOSOR962705-1G APOSOR962705-5G
2-(Isopropylthio)aniline 95%
2-(Isopropylthio)aniline
Vzorec: C₉H₁₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691961
CAS číslo: 6397-33-7