Tisk…
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962686-1G OR962686-5G
APOSOR962686-1GEA 5200 CZK
APOSOR962686-1G APOSOR962686-5G
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772826
CAS číslo: 859850-72-9