Tisk…
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962684-1G OR962684-250MG
APOSOR962684-1GEA 7670 CZK
APOSOR962684-1G APOSOR962684-250MG
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,227 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772825
CAS číslo: 857283-89-7