Tisk…
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962675-1G OR962675-250MG OR962675-5G
APOSOR962675-1GEA 6620 CZK
APOSOR962675-1G APOSOR962675-250MG APOSOR962675-5G
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol 95%
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371472
CAS číslo: 4939-28-0