Tisk…
(5-Methylthiophen-2-yl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962642-1G OR962642-5G
APOSOR962642-1GEA 2280 CZK
APOSOR962642-1G APOSOR962642-5G
(5-Methylthiophen-2-yl)methanol 97%
(5-Methylthiophen-2-yl)methanol
Vzorec: C₆H₈OS
MW: 128,192 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202627
CAS číslo: 63826-59-5