Tisk…
2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR962635-1G OR962635-25G OR962635-5G
APOSOR962635-1GEA 2710 CZK
APOSOR962635-1G APOSOR962635-25G APOSOR962635-5G
2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05864671
CAS číslo: 151055-86-6