Tisk…
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962602-1G OR962602-5G
APOSOR962602-1GEA 4770 CZK
APOSOR962602-1G APOSOR962602-5G
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₂
MW: 125,125 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03011381
CAS číslo: 3757-53-7