Tisk…
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962599-5G
APOSOR962599-5GEA 1950 CZK
APOSOR962599-5G
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid 98%
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158,195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001653
CAS číslo: 71995-54-5