(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962590-1G
OR962590-250MG
OR962590-5G
APOSOR962590-1GEA
1600
CZK
APOSOR962590-1G
APOSOR962590-250MG
APOSOR962590-5G
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid 95%
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₉NO₅ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02682656 CAS číslo: 139009-66-8 |