Tisk…
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR962585-1G OR962585-5G
APOSOR962585-1GEA 3270 CZK
APOSOR962585-1G APOSOR962585-5G
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 98%
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02295727
CAS číslo: 93670-18-9