Tisk…
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962563-1G OR962563-250MG
APOSOR962563-1GEA 10350 CZK
APOSOR962563-1G APOSOR962563-250MG
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01661527
CAS číslo: 55211-84-2