Tisk…
N-Methyl-4-nitrobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962552-1G OR962552-5G
APOSOR962552-1GEA 4370 CZK
APOSOR962552-1G APOSOR962552-5G
N-Methyl-4-nitrobenzamide 98%
N-Methyl-4-nitrobenzamide
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01211871
CAS číslo: 2585-23-1