Tisk…
2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962547-100MG OR962547-1G OR962547-250MG
APOSOR962547-100MGEA 3770 CZK
APOSOR962547-100MG APOSOR962547-1G APOSOR962547-250MG
2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile 98%
2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile
Vzorec: C₁₁H₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01085095
CAS číslo: 29196-15-4