4-(2-Hydroxyethoxy)benzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962538-1G
OR962538-5G
APOSOR962538-1GEA
5720
CZK
APOSOR962538-1G
APOSOR962538-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzonitrile 96%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzonitrile
Vzorec:
C₉H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00832129 CAS číslo: 57928-96-8 |