Tisk…
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962513-1G OR962513-5G
APOSOR962513-1GEA 5790 CZK
APOSOR962513-1G APOSOR962513-5G
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462901
CAS číslo: 5465-90-7