Tisk…
1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962512-1G
APOSOR962512-1GEA 2780 CZK
APOSOR962512-1G
1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈Cl₂O₂
MW: 231,075 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00461541
CAS číslo: 342386-78-1