Tisk…
Ethyl 6-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962497-1G OR962497-5G
APOSOR962497-1GEA 612 CZK
APOSOR962497-1G APOSOR962497-5G
Ethyl 6-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl 6-methylpyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234551
CAS číslo: 21684-59-3