Tisk…
Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962496-1G OR962496-5G
APOSOR962496-1GEA 5200 CZK
APOSOR962496-1G APOSOR962496-5G
Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether 96%
Methyl 3-methyl-1-oxidopyridin-4-yl ether
Vzorec: C₇H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234344
CAS číslo: 26883-29-4