Tisk…
1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962488-1G OR962488-250MG
APOSOR962488-1GEA 2940 CZK
APOSOR962488-1G APOSOR962488-250MG
1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₈H₇N₃
MW: 145,161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076193
CAS číslo: 13423-60-4